Stampa…
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361030-1G OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA 154 EUR
APOSOR361030-1G APOSOR361030-5G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795675
CAS Number: 475272-13-0