Stampa…
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Aminoindane hydrochloride
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 56.8 EUR
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClN
Peso molecolare: 169,6513 g/mol
Punto di fusione: 206…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054294
CAS Number: 70146-15-5