Stampa…
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR360704-25G OR360704-5G
APOSOR360704-25GEA 306 EUR
APOSOR360704-25G APOSOR360704-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₁₆H₂₆B₂O₄S
Peso molecolare: 336,06 g/mol
Punto di fusione: 227…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800563
CAS Number: 175361-81-6