Stampa…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3607-1G OR3607-250MG OR3607-5G
APOSOR3607-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3607-1G APOSOR3607-250MG APOSOR3607-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₃
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276977
CAS Number: 19155-88-5