Stampa…
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-3-ylboronic acid
OR360664-1G OR360664-5G OR360664-10G
APOSOR360664-1GEA 64 EUR
APOSOR360664-1G APOSOR360664-5G APOSOR360664-10G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
Peso molecolare: 161,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06801687
CAS Number: 317830-83-4