Stampa…
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-amino-2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine
OR360650-1G OR360650-5G
APOSOR360650-1GEA 87.3 EUR
APOSOR360650-1G APOSOR360650-5G
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
Peso molecolare: 233,118 g/mol
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663859
CAS Number: 882670-69-1