Stampa…
Isoxazole-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isoxazol-4-ylboronic acid
OR360562-1G OR360562-5G
APOSOR360562-1GEA 62.5 EUR
APOSOR360562-1G APOSOR360562-5G
Isoxazole-4-boronic acid 98%
Isoxazole-4-boronic acid
Formula: C₃H₄BNO₃
Peso molecolare: 112.8798 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657892
CAS Number: 1008139-25-0