Stampa…
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
OR360558-1G OR360558-5G
APOSOR360558-1GEA 199 EUR
APOSOR360558-1G APOSOR360558-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₅BO₂S₂
Peso molecolare: 184,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059468
CAS Number: 160032-40-6