Stampa…
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
OR360494-25G OR360494-5G
APOSOR360494-25GEA 575 EUR
APOSOR360494-25G APOSOR360494-5G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formula: C₁₅H₂₅BO₂
Peso molecolare: 248,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683099
CAS Number: 154549-38-9