Stampa…
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 60.9 EUR
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11856025
CAS Number: 889849-21-2