Stampa…
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360326-1G OR360326-5G
APOSOR360326-1GEA 0 EUR
APOSOR360326-1G APOSOR360326-5G
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798244
CAS Number: 458532-94-0