Stampa…
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Morpholino)pyridine-5-boronic acid, 6-(Morpholino)pyridine-3-boronic acid, 6-Morpholinopyridine-3-boronic acid, 6-Morpholino-3-pyridineboronic Acid
OR360316-1G OR360316-25G OR360316-5G
APOSOR360316-1GEA 14.7 EUR
APOSOR360316-1G APOSOR360316-25G APOSOR360316-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid
Formula: C₉H₁₃BN₂O₃
Peso molecolare: 208,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03086116
CAS Number: 904326-93-8