Stampa…
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 142 EUR
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684320
CAS Number: 766549-26-2