3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Dichlorophenylboronic acid, pinacol ester
OR360249-1G
OR360249-5G
APOSOR360249-1GEA
55.3
EUR
APOSOR360249-1G
APOSOR360249-5G
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₅BCl₂O₂ Peso molecolare: 272,97 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663853 CAS Number: 401797-02-2 |