Stampa…
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoylchloride-4-boronic acid, (4-(Chlorocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Chlorocarbonylphenylboronic boronic acid
OR360238-1G OR360238-25G OR360238-5G
APOSOR360238-1GEA 87.3 EUR
APOSOR360238-1G APOSOR360238-25G APOSOR360238-5G
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
Peso molecolare: 184,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062416
CAS Number: 332154-57-1