Stampa…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360226-1G OR360226-25G OR360226-5G
APOSOR360226-1GEA 36.4 EUR
APOSOR360226-1G APOSOR360226-25G APOSOR360226-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
Peso molecolare: 247,1410 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663854
CAS Number: 171364-78-6