Stampa…
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-METHYL-1H-PYRROL-3-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 1H-Pyrrole,1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-, 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
OR360175-1G OR360175-250MG
APOSOR360175-1GEA 188 EUR
APOSOR360175-1G APOSOR360175-250MG
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 207,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182200
CAS Number: 953040-54-5