Stampa…
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360157-25G OR360157-5G
APOSOR360157-25GEA 80.1 EUR
APOSOR360157-25G APOSOR360157-5G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₄BClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08063113
CAS Number: 1003845-06-4