Stampa…
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Naphthalen-2-yl)phenyl)boronic acid
OR360155-25G OR360155-5G OR360155-10G
APOSOR360155-25GEA 293 EUR
APOSOR360155-25G APOSOR360155-5G APOSOR360155-10G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₆H₁₃BO₂
Peso molecolare: 248,0800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260454
CAS Number: 918655-03-5