Stampa…
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G OR360154-25G OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA 158 EUR
APOSOR360154-10G APOSOR360154-25G APOSOR360154-5G
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Peso molecolare: 283,96 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796177
CAS Number: 651358-83-7