Stampa…
3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360139-1G OR360139-10G OR360139-5G
APOSOR360139-1GEA 78.6 EUR
APOSOR360139-1G APOSOR360139-10G APOSOR360139-5G
3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
3-(Morpholino)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 207,0341 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412095
CAS Number: 863377-22-4