4-Quinolineboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR360134-1G
OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA
50.9
EUR
APOSOR360134-1G
APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Formula:
C₉H₈BNO₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03095174 CAS Number: 371764-64-6 |