Stampa…
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360125-1G OR360125-250MG
APOSOR360125-1GEA 170 EUR
APOSOR360125-1G APOSOR360125-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
Peso molecolare: 233,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617853
CAS Number: 325142-95-8