Stampa…
1-Decylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Decylboronic acid
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 330 EUR
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronic acid
1-Decylboronic acid
Formula: C₁₀H₂₃BO₂
Peso molecolare: 186.1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074638
CAS Number: 24464-63-9