Stampa…
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360079-1G OR360079-250MG
APOSOR360079-1GEA 657 EUR
APOSOR360079-1G APOSOR360079-250MG
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1001907-70-5