Stampa…
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 285 EUR
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BClNO₃
Peso molecolare: 239,46 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783865
CAS Number: 871332-73-9