Stampa…
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 96 EUR
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₃
Peso molecolare: 263,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366722
CAS Number: 848243-25-4