Stampa…
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid, 4-(Methoxymethoxy)benzeneboronic acid
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 858 EUR
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412067
CAS Number: 162662-27-3