Stampa…
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(catecholato)diborane
OR360039-100G OR360039-10G OR360039-25G
APOSOR360039-100GEA 275 EUR
APOSOR360039-100G APOSOR360039-10G APOSOR360039-25G
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Formula: C₁₂H₈B₂O₄
Peso molecolare: 237,8115 g/mol
Punto di fusione: 189…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842343
CAS Number: 13826-27-2