Stampa…
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₅BO₂Si
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093884
CAS Number: 177171-16-3