Stampa…
3-Propoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR360035-10G OR360035-5G
APOSOR360035-10GEA 129 EUR
APOSOR360035-10G APOSOR360035-5G
3-Propoxyphenylboronic acid 98%
3-Propoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427190
CAS Number: 149557-18-6