Stampa…
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR360027-1G OR360027-5G
APOSOR360027-1GEA 174 EUR
APOSOR360027-1G APOSOR360027-5G
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane)
Formula: C₉H₁₁BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799577
CAS Number: 40218-49-3
UN: 3265
ADR: 8,II