Stampa…
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360018-25G OR360018-5G
APOSOR360018-25GEA 219 EUR
APOSOR360018-25G APOSOR360018-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 272,97 g/mol
Punto di fusione: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863906
CAS Number: 68716-51-8