Stampa…
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 380 EUR
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₄S
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689536
CAS Number: 913836-01-8