5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₃NO₃ Punto di fusione: 226…230 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04114931 CAS Number: 118994-90-4 |