Stampa…
(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3587-1G OR3587-25G OR3587-5G
APOSOR3587-1GEA 209 EUR
APOSOR3587-1G APOSOR3587-25G APOSOR3587-5G
(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol 95+%
(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol
Formula: C₁₀H₈N₂OS
Peso molecolare: 204,25 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203010
CAS Number: 114095-02-2