Stampa…
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 58 EUR
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
2,5-Dichlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079746
CAS Number: 16611-67-9