Stampa…
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
OR3584-1G OR3584-10G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 90.2 EUR
APOSOR3584-1G APOSOR3584-10G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₈H₁₁N₃S
Peso molecolare: 181,26 g/mol
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025145
CAS Number: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III