Stampa…
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 35 EUR
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Peso molecolare: 226,89 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659484
CAS Number: 138006-41-4
ADR: 6.1,III