Stampa…
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Punto di fusione: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266223
CAS Number: 15862-37-0