Stampa…
2-Bromo-5-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3574-5G OR3574-1G
APOSOR3574-5GEA 71.3 EUR
APOSOR3574-5G APOSOR3574-1G
2-Bromo-5-methoxypyridine
2-Bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07781221
CAS Number: 105170-27-2