Stampa…
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 91.6 EUR
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₅S
Peso molecolare: 258,29 g/mol
Punto di fusione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317547
CAS Number: 62140-67-4