Stampa…
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₅S
Peso molecolare: 244.26 g/mol
Punto di fusione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317545
CAS Number: 63484-12-8