Stampa…
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid Methyl Ester, 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Methyl 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride impurity B
OR3568-100G OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA 49.3 EUR
APOSOR3568-100G APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₅S
Peso molecolare: 245.25 g/mol
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317542
CAS Number: 33045-52-2
EINECS: 251-358-1