2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3567-10G
OR3567-50G
OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA
23.2
EUR
APOSOR3567-10G
APOSOR3567-50G
APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula:
C₈H₉NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129997 CAS Number: 22117-85-7 EINECS: 244-789-1 |