Stampa…
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₇ClO₄S
Peso molecolare: 234,6600 g/mol
Punto di fusione: 63…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408800
CAS Number: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8,III