Stampa…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 17.6 EUR
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,43 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C/15mmHg
Punto di fusione: 73…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483232
CAS Number: 32779-36-5