Stampa…
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3559-100G OR3559-25G
APOSOR3559-100GEA 227 EUR
APOSOR3559-100G APOSOR3559-25G
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₄S
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051769
CAS Number: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II