2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3558-10G
OR3558-1G
OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA
828
EUR
APOSOR3558-10G
APOSOR3558-1G
APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂S Punto di fusione: 108…111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00214476 CAS Number: 99169-99-0 |