Stampa…
2-Acetamidothiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 63.8 EUR
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formula: C₅H₆N₂OS
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016892
CAS Number: 2719-23-5